Tisk…
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
455730050 455730250
ACRO455730050EA 1500 CZK
ACRO455730050 ACRO455730250
4-Hydroxyphenyl benzoate 98%
4-Hydroxyphenyl benzoate
Vzorec: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214.22 g/mol
Bod tání: 164…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053304
CAS číslo: 2444-19-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 166 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %