Tisk…

4-Iodobenzenesulphonamide 95%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

455700010 455700050
ACRO455700010EA 1510 CZK
ACRO455700010 ACRO455700050
4-Iodobenzenesulphonamide 95%
4-Iodobenzenesulphonamide
Vzorec: C₆H₆INO₂S
Bod tání: 193…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00092887
CAS číslo: 825-86-5

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to pink to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 191 to 195 °C
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR