Tisk…
Penicillin G sodium salt 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
455690250 455690010 455690050
ACRO455690250EA 3590 CZK
ACRO455690250 ACRO455690010 ACRO455690050
Penicillin G sodium salt 98%
Penicillin G sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
MW: 356,38 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069666
CAS číslo: 69-57-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
pH 5.0 to 7.5
Specific optical rotation +293° to +303° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)