Tisk…
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
455660010 455660050
ACRO455660010EA 0 CZK
ACRO455660010 ACRO455660050
Imidazo[1,2-b]pyridazine 98%
Imidazo[1,2-b]pyridazine
Vzorec: C₆H₅N₃
Bod tání: 54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782103
CAS číslo: 766-55-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light grey Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
Water ≤3 %
GC ≥97.5 %