Tisk…
4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
455600050 455600250
ACRO455600050EA 1350 CZK
ACRO455600050 ACRO455600250
4-tert-Butylcyclohexylamine cis- and trans-mixture 97%
4-tert-Butylcyclohexylamine
Vzorec: C₁₀H₂₁N
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013763
CAS číslo: 5400-88-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (total of isomers)