Tisk…
4-Cyano-1-butyne 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
455590010 455590050
ACRO455590010EA 1310 CZK
ACRO455590010 ACRO455590050
4-Cyano-1-butyne 97%
4-Cyano-1-butyne
Vzorec: C₅H₅N
Bod varu: 79 °C (39 mmHg)
Hustota: 0,9063 g/cm³
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00041563
CAS číslo: 19596-07-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %