Tisk…
6-(Hydroxymethyl)indole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
455540010 455542500
ACRO455540010EA 9120 CZK
ACRO455540010 ACRO455542500
6-(Hydroxymethyl)indole 97%
6-(Hydroxymethyl)indole
Vzorec: C₉H₉NO
Bod tání: 45…50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179595
CAS číslo: 1075-26-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 67 °C
Water ≤1 %
GC ≥96.0 %