Tisk…
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-(2-Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
455520050 455520250
ACRO455520050EA 1510 CZK
ACRO455520050 ACRO455520250
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide 98%
3-(Bromoacetyl)pyridine ydrobromide
Vzorec: C₇H₆BrNO
Bod tání: 192…196 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00052182
CAS číslo: 17694-68-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 188 to 197 °C
Titration Argentometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %