Tisk…
Nystatin 85+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
455500010 455500050 455500250
ACRO455500010EA 1090 CZK
ACRO455500010 ACRO455500050 ACRO455500250
Nystatin 85+%
Nystatin
Vzorec: C₄₇H₇₅NO₁₇
Bod tání: >160 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD25541651
CAS číslo: 1400-61-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 %
HPLC ≥85.0 %
UV at 305 nm A: ≥0.60
Activity ≥4400 IU/mg (dried substance)