Tisk…
Amphotericin B 85%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
455490010 455490050
ACRO455490010EA 4640 CZK
ACRO455490010 ACRO455490050
Amphotericin B 85%
Amphotericin B
Vzorec: C₄₇H₇₃NO₁₇
Bod tání: >170 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00877763
CAS číslo: 1397-89-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
UV spectrum Complies
Water ≤10 %
HPLC ≥80 %