Fluconazole 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, 2-(2,4-Difluorophenyl)-1,3-di(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
455480010
455480050
455480250
ACRO455480010EA
3660
CZK
ACRO455480010
ACRO455480050
ACRO455480250
Fluconazole 98%
Fluconazole
Vzorec:
C₁₃H₁₂F₂N₆O MW: 306,28 g/mol Bod tání: 137…141 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274549 CAS číslo: 86386-73-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 138 to 142 °C |
Loss on drying | ≤1 % (105 °C, 3 h) |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)