Tisk…
Clotrimazole
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Chlorotrityl)imidazole, 1-[(2-Chlorophenyl)diphenylmethyl]imidazole
455460050 455460250 455461000
ACRO455460050EA 2560 CZK
ACRO455460050 ACRO455460250 ACRO455461000
Clotrimazole
Clotrimazole
Vzorec: C₂₂H₁₇ClN₂
Bod tání: 141…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00057220
CAS číslo: 23593-75-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 152 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %