Tisk…
Tazobactam sodium
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
455370010 455372500
ACRO455370010EA 8530 CZK
ACRO455370010 ACRO455372500
Tazobactam sodium
Tazobactam sodium
Vzorec: C₁₀H₁₁N₄NaO₅S
Bod tání: 140…147 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00917472
CAS číslo: 89785-84-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥88 %