Streptomycin sulphate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
455340050
455340250
455341000
ACRO455340050EA
1110
CZK
ACRO455340050
ACRO455340250
ACRO455341000
Streptomycin sulphate
Streptomycin sulphate
Vzorec:
C₂₁H₃₉N₇O₁₂·1.5H₂SO₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00037023 CAS číslo: 3810-74-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Loss on drying | ≤7 % |
Sulfate (SO4) | 18.0 to 21.5 |