Imipenem monohydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
(5R,6S)-3-((2-Formimidamidoethyl)thio)-6-((R)-1-hydroxyethyl)-7-oxo-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid hydrate
455320010
455322500
ACRO455320010EA
22730
CZK
ACRO455320010
ACRO455322500
Imipenem monohydrate 98%
Imipenem monohydrate
Vzorec:
C₁₂H₁₇N₃O₄S MW: 317.36 g/mol Bod tání: 193…198 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD09753321 CAS číslo: 74431-23-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 5 to 8 % |
HPLC | ≥97.5 % |