Tisk…
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
455300010 455300050
ACRO455300010EA 2020 CZK
ACRO455300010 ACRO455300050
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Cloxacillin sodium salt monohydrate
Vzorec: C₁₉H₁₈ClN₃O₅S
MW: 457.86 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00150735
CAS číslo: 7081-44-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.0 to 5.0 %
HPLC ≥94 %