Tisk…
Chloroquine diphosphate salt 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
455240250 455241000 455245000
ACRO455240250EA 1830 CZK
ACRO455240250 ACRO455241000 ACRO455245000
Chloroquine diphosphate salt 98%
Chloroquine diphosphate salt
Vzorec: C₁₈H₂₆ClN₃
Bod tání: 200 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069852
CAS číslo: 50-63-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (105°C, 16 h)
HPLC ≥97.5 %