Tisk…
Ethyl viologen dibromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,1'-Diethyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium bromide, 1,1'-Diethyl-4,4'-bipyridinium dibromide
455030010 455030050
ACRO455030010EA 1280 CZK
ACRO455030010 ACRO455030050
Ethyl viologen dibromide 97%
Ethyl viologen dibromide
Vzorec: C₁₄H₁₈Br₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134590
CAS číslo: 53721-12-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %