Tisk…

Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

Synonyms: TBTA, Tris((1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amine

454531000 454535000
ACRO454531000EA 6730 CZK
ACRO454531000 ACRO454535000
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine 97%
Tris[(1-benzyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl]amine
Vzorec: C₃₀H₃₀N₁₀
Bod tání: 138…140 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09265124
CAS číslo: 510758-28-8

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 25.34 to 27.45 % (N)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR