Tisk…
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
453290010 453290050
ACRO453290010EA 3040 CZK
ACRO453290010 ACRO453290050
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate 98%
2,4-Dihydroxy-6-methylbenzoic acid hydrate
Vzorec: C₈H₈O₄·xH₂O
Bod tání: 152…153 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210536
CAS číslo: 480-64-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤10 %
HPLC ≥97.5 %