Tisk…
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
453210050 453210250 453211000
ACRO453210050EA 905 CZK
ACRO453210050 ACRO453210250 ACRO453211000
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one 96%
6-Methyl-3,5-heptadien-2-one
Vzorec: C₈H₁₂O
Bod varu: 168 °C
Hustota: 0,893 g/cm³
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043647
CAS číslo: 1604-28-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %