Tisk…
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
452920050 452920010
ACRO452920050EA 8020 CZK
ACRO452920050 ACRO452920010
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane 90%
(Isocyanoimino)triphenylphosphorane
Vzorec: C₁₉H₁₅N₂P
MW: 302,32 g/mol
Bod tání: 160…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09038528
CAS číslo: 73789-56-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow-orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %