Tisk…
Oxid ciničitý 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
451810025 451811000 451810010
ACRO451810025EA 9930 CZK
ACRO451810025 ACRO451811000 ACRO451810010
Oxid ciničitý 99%, pure
Oxid ciničitý
Vzorec: O₂Sn
Hustota: 6,95 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011244
CAS číslo: 18282-10-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey Powder
Purity ≥98.5 % (metals basis)