Tisk…
Oxid křemičitý, fine wool 4 µm
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
451040100 451040500
ACRO451040100EA 1720 CZK
ACRO451040100 ACRO451040500
Oxid křemičitý, fine wool 4 µm
Oxid křemičitý
Vzorec: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00217788
CAS číslo: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Fibers