Tisk…
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
450030010 450030050
ACRO450030010EA 7390 CZK
ACRO450030010 ACRO450030050
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine 97%
5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Vzorec: C₅H₇N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11847813
CAS číslo: 868696-42-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %