Tisk…
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
450000010 450000050
ACRO450000010EA 3270 CZK
ACRO450000010 ACRO450000050
4-Bromo-2-methoxypyridine 97%
4-Bromo-2-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
MW: 188.02
Bod varu: 87 °C (15 mmHg)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08277268
CAS číslo: 100367-39-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5540 to 1.5560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %