Tisk…
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
449980010 449980050
ACRO449980010EA 6590 CZK
ACRO449980010 ACRO449980050
2-Chloro-4-ethynylpyridine 97%
2-Chloro-4-ethynylpyridine
Vzorec: C₇H₄ClN
MW: 137,5664 g/mol
Bod varu: 373 °C (760 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13189742
CAS číslo: 945717-09-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown to green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %