Tisk…
4-[1,2,4]Triazol-4-yl-benzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)benzoic acid, 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
449960010 449960050
ACRO449960010EA 9160 CZK
ACRO449960010 ACRO449960050
4-[1,2,4]Triazol-4-yl-benzoic acid 97%
4-[1,2,4]Triazol-4-ylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
Bod tání: 330 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06654839
CAS číslo: 157069-48-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %