Tisk…
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
448930100 448930500
ACRO448930100EA 1930 CZK
ACRO448930100 ACRO448930500
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate 98%
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Vzorec: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Bod tání: 185…190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD12031645
CAS číslo: 330645-87-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 191 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %