Tisk…
Uhličitan draselný, anhydrous 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potash
447620010 447620050 447620250
ACRO447620010EA 1450 CZK
ACRO447620010 ACRO447620050 ACRO447620250
Uhličitan draselný, anhydrous 98%, extra pure
Uhličitan draselný
Vzorec: K₂CO₃
Bod tání: 891 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011382
CAS číslo: 584-08-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4d5900faa1ba52c3213eed8f6bb2d952bac1f30f&vid=6298361525e6af416556b5694c74a8a91faa437c&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤2.0 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %