Tisk…
Síran lithný, anhydrous p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
447550010 447552500
ACRO447550010EA 8680 CZK
ACRO447550010 ACRO447552500
Síran lithný, anhydrous p.a.
Síran lithný
Vzorec: Li₂O₄S
Bod tání: 859 °C
Hustota: 2,22 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011086
CAS číslo: 10377-48-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Water ≤1 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless to slightly hazy
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %