Tisk…
Octan sodný trihydrát for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
446200010 446202500
ACRO446200010EA 3090 CZK
ACRO446200010 ACRO446202500
Octan sodný trihydrát for HPLC
Octan sodný trihydrát
Vzorec: H₃CCOONa·3H₂O
Bod tání: 58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00071557
CAS číslo: 6131-90-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c1d45673fab192565649f8cbb7ddff555de39&vid=1ad37a966605626c95117735c83b16eaea381fbc&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
UV at 254 nm A: ≤0.02
pH 7.5 to 9.2
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.0005 %