Tisk…
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Thiazole-4-carboxylic acid
443970010 443970050
ACRO443970010EA 2300 CZK
ACRO443970010 ACRO443970050
4-Thiazolecarboxylic acid 97%
4-Thiazolecarboxylic acid
Vzorec: C₄H₃NO₂S
MW: 129,1371 g/mol
Bod tání: 195…199 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00623589
CAS číslo: 3973-08-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 190 to 205 °C
Loss on drying ≤3 %
HPLC ≥96.0 %