Tisk…
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
443800050 443800250
ACRO443800050EA 1150 CZK
ACRO443800050 ACRO443800250
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide 97%
4-Acetamidobenzenesulphonyl azide
Vzorec: C₈H₈N₄O₃S
Bod tání: 107…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00029626
CAS číslo: 2158-14-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to brown Crystalline powder and or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
HPLC ≥96.0 %