Tisk…
Rifampicin 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
455620010 455620050 455620250
ACRO455620010EA 1300 CZK
ACRO455620010 ACRO455620050 ACRO455620250
Rifampicin 95%
Rifampicin
Vzorec: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
Bod tání: 183 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00151389
CAS číslo: 13292-46-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light orange to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
HPLC ≥94 %