Tisk…
Tobramycin 95+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
455430010 455430050 455430250
ACRO455430010EA 1910 CZK
ACRO455430010 ACRO455430050 ACRO455430250
Tobramycin 95+%
Tobramycin
Vzorec: C₁₈H₃₇N₅O₉
MW: 467,51 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00077885
CAS číslo: 32986-56-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 %
Titration with HClO4 ≥95.0 % (on dry substance)