Tisk…
4-Bromo-o-toluic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromo-2-methylbenzoic acid
443400050 443400250
ACRO443400050EA 2390 CZK
ACRO443400050 ACRO443400250
4-Bromo-o-toluic acid 97%
4-Bromo-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040905
CAS číslo: 68837-59-2
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 185 °C
HPLC ≥96.0 %