Tisk…
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
442590050 442590250
ACRO442590050EA 2700 CZK
ACRO442590050 ACRO442590250
4,4'-Dimethyldiphenylamine 97%
4,4'-Dimethyldiphenylamine
Vzorec: C₁₄H₁₅N
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059317
CAS číslo: 620-93-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
HPLC ≥96.0 %