Sodium methanesulphonate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
442110050
442111000
442115000
ACRO442110050EA
1310
CZK
ACRO442110050
ACRO442111000
ACRO442115000
Sodium methanesulphonate 99%
Sodium methanesulphonate
Vzorec:
CH₃NaO₃S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064389 CAS číslo: 2386-57-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
Titration after Ion exchange | ≥98.5 % |
Free acid | ≤1 % |