Tisk…
Methyl hexanoate 99% analytical standard for GC
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Caproic acid methyl ester, Methyl caproate, Hexanoic acid methyl ester
414420010 414420050
ACRO414420010EA 1210 CZK
ACRO414420010 ACRO414420050
Methyl hexanoate 99% analytical standard for GC
Methyl hexanoate
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Bod varu: 151 °C (760 mmHg)
Bod tání: –71 °C
Hustota: 0,884 g/cm³
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009510
CAS číslo: 106-70-7
UN: 3272
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %