Tisk…
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
455820010 455820050
ACRO455820010EA 1830 CZK
ACRO455820010 ACRO455820050
p-Toluenesulphonyl cyanide 95%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Vzorec: C₈H₇NO₂S
Bod tání: 47…50 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009977
CAS číslo: 19158-51-1
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
HPLC ≥94 %