Tisk…
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Methylthio)-5-pyrimidinamine
449820010 449822500
ACRO449820010EA 10890 CZK
ACRO449820010 ACRO449822500
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine 96%
5-Amino-2-(methylthio)pyrimidine
Vzorec: C₅H₇N₃S
MW: 141,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697095
CAS číslo: 42382-46-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange-red to red Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %