Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl 4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
449680010
449680050
ACRO449680010EA
4310
CZK
ACRO449680010
ACRO449680050
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate 97%
Ethyl-4-chloro-8-cyanoquinoline-3-carboxylate
Vzorec:
C₁₃H₉ClN₂O₂ MW: 260,68 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00173414 CAS číslo: 77173-67-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light yellow to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤1 % |
HPLC | ≥96.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...