N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
449260010
449260050
ACRO449260010EA
2970
CZK
ACRO449260010
ACRO449260050
N-Boc-4-methylene-L-proline 97%
N-Boc-4-methylene-L-proline
Vzorec:
C₁₁H₁₇NO₄ Bod tání: 110…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01861787 CAS číslo: 84348-38-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Powder or solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 115 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -53° to -63° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3) |