Tisk…
Oxid křemičitý, coarse wool 9-30 µm
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide, Sand, white quartz
393610100 393611000
ACRO393610100EA 1220 CZK
ACRO393610100 ACRO393611000
Oxid křemičitý, coarse wool 9-30 µm
Oxid křemičitý
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Bod varu: 2230
Bod tání: 1427
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00217788
CAS číslo: 14808-60-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5273273c3b2e473c6ced4e97e18a338f3d21302c&vid=9c414ebb18d830bfa8a77b318dbbb0e6a96da07b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Coarse fibers