Tisk…
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
391040010 391040050 391040250
ACRO391040010EA 1190 CZK
ACRO391040010 ACRO391040050 ACRO391040250
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride 98%
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClNO
Bod tání: 108…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043377
CAS číslo: 29601-98-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %