Tisk…
Hydroxid vápenatý 99.995%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Slaked lime, Calcium dihydroxide
385610050 385610250
ACRO385610050EA 2370 CZK
ACRO385610050 ACRO385610250
Hydroxid vápenatý 99.995%
Hydroxid vápenatý
Vzorec: Ca(OH)₂
MW: 74.09
Bod varu: 2850 °C
Bod tání: 580 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010901
CAS číslo: 1305-62-0
Merck Index: 13,01675
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals
Titration Complexometric ≥54 % (Ca)
Total trace metal impurities ≤50 ppm