Tisk…
Mexiletine hydrochloride
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2,6-Dimethylphenoxy)propan-2-amine hydrochloride, 1-(2,6-Dimethylphenoxy)-2-propylamine Hydrochloride, Mexiletine HCl
372910050 372910250 372911000
ACRO372910050EA 1100 CZK
ACRO372910050 ACRO372910250 ACRO372911000
Mexiletine hydrochloride
Mexiletine hydrochloride
Vzorec: C₁₁H₁₇NO
MW: 215,72 g/mol
Bod tání: 202 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216024
CAS číslo: 5370-01-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %