Tisk…
Calcium iodate, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
318410025 318411000 318415000
ACRO318410025EA 11990 CZK
ACRO318410025 ACRO318411000 ACRO318415000
Calcium iodate, pure
Calcium iodate
Vzorec: CaI₂O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036265
CAS číslo: 7789-80-2
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Titration Iodometric ≥96 %