Tisk…
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
312260050 312260250
ACRO312260050EA 1710 CZK
ACRO312260050 ACRO312260250
Methyl pentafluorobenzoate 99%
Methyl pentafluorobenzoate
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Bod varu: 87…88 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,53 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012172
CAS číslo: 36629-42-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %